Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE Sample Vials with Closure
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10460991
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 ml
12 ml
18 ml
28 ml
50 ml
75 ml
Altezza (sistema metrico):
24.9 mm
35.6 mm
52.6 mm
70.9 mm
84.6 mm
107.3 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
23.6 mm
27.1 mm
37.3 mm
Unit Size:
pezzi 12
Product Code. 10460991
Brand: Thermo Scientific™ 62509050
Only null left
Add to basket
Add to basket
Le fiale infrangibili per campioni in LDPE Nalgene™ Thermo Scientific™ con tappo a pressione sono indicate per la conservazione sicura dei campioni.
Le fiale infrangibili per campioni in LDPE Nalgene™ Thermo Scientific™ con tappo a pressione sono indicate per la conservazione sicura dei campioni.
Features:
  • Straight sided vials allow easy access for filling and emptying
  • Friction-fit closures are completely removable and snap in place for convenient vial access
  • Translucent wall allows user to see if vials are filled or empty
  • Low density polyethylene is impact resistant and shatterproof even at temperatures down to -100°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descrizione Sample Vial LDPE 50mL
Diametro (sistema metrico) esterno 37.3 mm
Materiale LDPE
Volume (sistema metrico) 50 ml
N. per custodia 144
N. per confezione 12
Product Line Nalgene
Volume (sistema metrico) totale 50 mL
Tipo di chiusura Friction-fit Snap Closure
Altezza (sistema metrico) 70.9 mm
Quantità 144 Cases, 12 Pk.
Certificazione/Conformità Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC)
Tipo Vial
Show More Show Less
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.