Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Mason Jar Replacement Closures
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10444092
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
12 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. Dimensioni filettatura (sistema metrico) unitSize
10444092 12 mm pezzi 12
1 options
Codice prodotto. 10444092
Marca: Thermo Scientific™ 7121540700
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Fit these replacement closures onto Thermo Scientific™ Nalgene™ Mason Jars.
  • For use with Nalgene 2115 Series Mason Jars and straight-sided jars with 70mm finish
Compatible products:
  • 2115-series Mason jars
  • 2116-0125 and -0250 Polycarbonate (PC) jars
  • 2117-0125 and -0250 Polymethylpentene (PMP) jars
  • 2118-0004 and -0008 Polypropylene copolymer (PPCO) jars
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore White
Descrizione Replacement Closure
Materiale Polypropylene
N. per custodia 12
Linea di prodotti Nalgene
Dimensioni filettatura (sistema metrico) 12 mm
Finitura collo 12 mm
Product Type Mason Jar Screw Closure
Da utilizzare con (apparecchiatura) Nalgene Mason Jars (2115 Series)