Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Metric Non-Phthalate PVC Tubing
Establish a leak-tight fit with metric fittings. Lab-grade, autoclavable clear tubing sets the standard for purity and quality, made from highest-grade resins, free from ortho-phthalate plasticizers. Complies with FDA CFR21 for food packaging, USP VI, Cytotox, REACH, Latex-free, RoHS, CA Prop 65
58.10€ - 282.00€
Specifica
Product Type | Flexible Tubing |
---|---|
Certificazione/Conformità | Meets FDA CFR21 for food packaging, USP VI, Cytotox, REACH, Latex-free, RoHS, and CA Prop 65 |
Descrizione | Metric Non-Phthalate PVC Tubing |
Autoclavabile | Autoclavable |
Materiale | PVC |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Diametro (sistema metrico) esterno | Overall Length (Metric) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Diametro (sistema metrico) esterno | Overall Length (Metric) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
16585140
|
Thermo Scientific™
8703-0406 |
4.0 mm | 6.0 mm | 25 m |
58.10€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16595140
|
Thermo Scientific™
8703-0407 |
4.0 mm | 7.0 mm | 25 m |
72.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16505150
|
Thermo Scientific™
8703-0508 |
5.0 mm | 8.0 mm | 25 m |
99.60€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16515150
|
Thermo Scientific™
8703-0609 |
6.0 mm | 9.0 mm | 25 m |
133.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16525150
|
Thermo Scientific™
8703-0610 |
6.0 mm | 10.0 mm | 25 m |
151.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16535150
|
Thermo Scientific™
8703-0710 |
7.0 mm | 10.0 mm | 25 m |
159.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16545150
|
Thermo Scientific™
8703-0811 |
8.0 mm | 11.0 mm | 25 m |
165.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16555150
|
Thermo Scientific™
8703-0812 |
8.0 mm | 12.0 mm | 25 m |
185.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16565150
|
Thermo Scientific™
8703-0913 |
9.0 mm | 13.0 mm | 25 m |
194.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16575150
|
Thermo Scientific™
8703-1014 |
10.0 mm | 14.0 mm | 25 m |
224.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16585150
|
Thermo Scientific™
8703-1216 |
12.0 mm | 16.0 mm | 25 m |
282.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16595150
|
Thermo Scientific™
8703-1520 |
15.0 mm | 20.0 mm | 10 m |
104.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Thermo Scientific™ Nalgene™ Metric Non-Phthalate Clear Plastic PVC Tubing is manufactured from the highest-grade resin materials and performs like classic Nalgene 180 tubing but is free from orthophthalate DEHP plasticizers. Complies with FDA CFR21 for food packaging, USP VI, Cytotoxicity, REACH, Latex-free, RoHS, and complies with California proposition 65. Resists hardening and discoloration from a wide range of laboratory chemicals and does not impart odor or taste making this tubing ideal for a wide range of non-medial, general lab, research and pharmaceutical applications.
- Lab-grade, autoclavable clear tubing sets the standard for purity and quality, made from highest-grade resins and plasticizers
- Free from ortho phthalate plasticizers
- Offered in true metric sizes to fit your lab instrumentation and equipment
- Resists hardening and discoloration from a wide range of chemicals - demonstrates dimensional stability
- Equivalent to Tygon™ E-3603 tubing
- Marked with I.D. and regulatory compliance as well as at 10cm. intervals for easy identification and measurement
- Durometer hardness is Shore A, 60
- Does not impart odor or taste
- Can write on with Nalgene Lab marker
- Slips easily over glass and plastic fittings; grips securely
- Autoclavable/Transparent
Compliance
FDA CFR21 for food packaging, USP VI, Cytotoxicity, REACH, Latex-free, RoHS, and California Proposition 65
Size 8703-0406 is not printed.
Specifica
Flexible Tubing | |
Metric Non-Phthalate PVC Tubing | |
PVC | |
Autoclave, Gas, Chemical | |
Durometer 60(A) | |
Very low | |
71°C |
Meets FDA CFR21 for food packaging, USP VI, Cytotox, REACH, Latex-free, RoHS, and CA Prop 65 | |
Autoclavable | |
Non-sterile | |
Clear | |
Bend Radius 4xOD | |
160°F |