Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Multipurpose Polycarbonate Jars with Cover
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2.2 L
4.7 L
8.3 L
Diametro (sistema metrico):
133 mm
168 mm
222 mm
Altezza (sistema metrico):
191 mm
235 mm
254 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Perform a variety of applications with Thermo Scientific™ Nalgene™ Multipurpose Polycarbonate Jars with Cover, which can be used as water baths, aquaria/terraria or freeze-drying chambers. These PC jars may be used over a wide temperature range (-135° to +135°C). Flat lids permit stacking to save space.
Features:
- Drill, tap or apply clamps to jars to attach heating or cooling equipment
- Very durable 1/8 in. thick walls make these jars useful as water baths, aquaria, terraria or freeze-drying chamber
- Autoclavable
Note:
- Jar DS5300-0507 is suitable for vacuum applications if not autoclaved
.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 1 gal. |
| Colore | Clear |
| Capacità (sistema metrico) | 4.7 L |
| Certificazione/Conformità | ISO 13485:2003 |
| Gamma di temperatura | -135°C to +135°C |
| Tipo | Jar with Cover |
| Materiale | Polycarbonate |
| N. per custodia | 1 |
| N. per confezione | 1 |
| Altezza (sistema imperiale) | 9.2 in. |
| Vedi altri risultati |