Learn More
Thermo Scientific™ Flaconi Nalgene™ in LDPE a imboccatura stretta con chiusura
Descrizione
I flaconi Thermo Scientific™ Nalgene™ in LDPE con imboccatura stretta e chiusura, flessibili e resistenti agli urti e alle sostanze chimiche, sono ideali per le analisi dei metalli in traccia grazie al basso contenuto di metalli. I flaconi offrono un'eccellente visibilità del contenuto, ottima resistenza chimica alla maggior parte di acidi, basi e alcool e garanzia di tenuta ermetica†.
- eccellente resistenza chimica alla maggior parte di acidi, basi e alcool che garantisce la versatilità dei flaconi
- Il prodotto può essere utilizzato in congelatore fino a -100 °C (-148 °F) per la conservazione a lungo termine
- Semitrasparente per una facile visualizzazione dei livelli dei liquidi
- I tappi senza rivestimento interno garantiscono la massima protezione a tenuta ermetica, senza l'uso di rivestimenti che potrebbero piegarsi, causare perdite o contaminare i reagenti
Nota:
i contenitori Nalgene in LDPE, HDPE, PP e PMP si possono impiegare per la conservazione a lungo termine, avendo cura di evitare l'esposizione diretta ai raggi UV.
Garanzia: 90 giorni
Specifica
Specifica
| Capacità | 4 once, 125 ml |
| Capacità (sistema metrico) | 125 ml |
| Capacità (sistema imperiale) | 4 oz. |
| Colore | Incolore |
| Descrizione | Bottiglia a imboccatura stretta |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 18 mm |
| Materiale | LDPE |
| N. per custodia | 72 |
| N. per confezione | 12 |
| Sterilità | Non sterile |
| Vedi altri risultati |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. † Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm che, dopo essere stati riempiti con acqua e capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm che dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti non abbiano lasciato fuoriuscire l'acqua. Nota: gli stessi test, con altri liquidi, potrebbero dare risultati diversi. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta quando impiegati a temperatura e pressione ambiente e utilizzati con le relative chiusure Nalgene.