Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed Polycarbonate Centrifuge Tubes
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-4526059
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
28 mL
30 ml
50 ml
85 mL
Lunghezza (sistema metrico):
80.5 mm
94.0 mm
105.2 mm
106.4 mm
Diametro (sistema metrico):
16.1 mm
25.8 mm
28.8 mm
38.2 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
La sterilizzazione ripetuta in autoclave riduce notevolmente la durata delle provette in policarbonato. Le provette devono essere riempite per almeno l'80% della capacità per ottenere prestazioni adeguate.
Codice prodotto. 10048840
Marca: Thermo Scientific™ 31180010
Edge
La sterilizzazione ripetuta in autoclave riduce notevolmente la durata delle provette in policarbonato. Le provette devono essere riempite per almeno l'80% della capacità per ottenere prestazioni adeguate.
È possibile eseguire un gran numero di applicazioni grazie all'eccellente resistenza meccanica delle provette da centrifuga ad alta velocità in policarbonato Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge.
È possibile eseguire un gran numero di applicazioni grazie all'eccellente resistenza meccanica delle provette da centrifuga ad alta velocità in policarbonato Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge. Queste provette trasparenti consentono di visualizzare facilmente il contenuto.
Features:
  • Withstand temperatures from -135° to +135°C (-211° to +275°F)
  • Round bottom to fit high-speed rotors
  • Can be used up to 50,000 x g in refrigerated or non-refrigerated centrifuges
  • Comes with polypropylene linerless closures—easy to clean and provides leakproof protection under normal conditions up to 10,000 x g
  • For leakproof performance >10,000 x g, use a sealing cap or sealing cap assembly (sold separately)
Ordering Information:
Optional sealing cap assemblies available for 30ml and 50ml sizes. Use Cat. No. DS3131-0020 for 30mL tube and Cat. No. DS3131-0024 for 50mL tube.
Note:
Cat. Nos. 3118-0050 and -0085 are designed to fit universal rotors. Actual brim capacity of 3118-0050 and 3138-0050 is 42mL. Actual brim capacity of 3118-0085 is 81mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale chiusura Polypropylene
Capacità (sistema metrico) 10 ml
Materiale Policarbonato
N. per custodia 100
N. per confezione 10
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Sì
Forma Round
Lunghezza (sistema metrico) 80.5 mm
Forma del fondo Profilo rotondo
Tipo di chiusura Screw Cap
Closure Included Yes
Writing Area No
Altezza (sistema metrico) 81.5mm
Diametro (sistema metrico) 16.1 mm
Graduated No
Product Type Centrifuge Tube
RCF max 10,000 x g
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. † Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccolo di 100 mm, dopo che sono stati riempiti con acqua, capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm dopo che sono stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.