Learn More
Thermo Scientific™ Provette per centrifuga in PPCO a fondo sferico per alte velocità Nalgene™
GREENER_CHOICE
Code produit. 10152541
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
12 ml
15 mL
16 mL
38 mL
50 ml
100 mL
Lunghezza (sistema metrico):
88.1 mm
98.6 mm
102 mm
102.1 mm
102.4 mm
112.8 mm
163.1 mm
Diametro (sistema metrico):
15.8 mm
17.8 mm
25.2 mm
28.4 mm
28.5 mm
31.5 mm
Conditionnement:
pezzi 10
pezzi 100
Per ottenere risultati adeguati, le provette devono essere riempite per almeno l'80% della capacità.
Code produit. 10152541
Marque: Thermo Scientific™ 31101000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Per ottenere risultati adeguati, le provette devono essere riempite per almeno l'80% della capacità.
Prestazioni e facilità di inserimento nel rotore migliorati grazie alle provette da centrifuga ad alta velocità con fondo sferico in PPCO Nalgene™ di Thermo Scientific™, caratterizzate da spessore delle pareti e diametro uniformi.
Inserimento nel rotore e prestazioni migliori grazie alle provette da centrifuga ad alta velocità con fondo sferico in PPCO Nalgene™ di Thermo Scientific™, caratterizzate da spessore delle pareti e diametro uniformi. Le provette presentano un'eccellente resistenza chimica.
Features
  • Round bottoms that fit high-speed rotors in refrigerated or non-refrigerated centrifuges
  • Molding technique for uniform wall thickness and increased strength
  • Uniform diameter (no taper) for better rotor fit and force tolerance
  • 50 and 100mL sizes available lipped for easier retrieval from rotor cavities
  • Economical choice—may also be used as test tubes
  • Longer lasting than polycarbonate tubes under conditions of repeated autoclaving
Ordering Information:
Supplied without closure; friction-fit closures available separately (DS3111-series).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Materiale Polypropylene Copolymer
N. per custodia 40
N. per confezione 10
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Autoclavable
Forma Round
Lunghezza (sistema metrico) 163.1 mm
Forma del fondo Round
Writing Area No
Diametro (sistema metrico) 31.5 mm
Graduated No
Product Type Centrifuge Tube
RCF max 50,000 x g
Afficher plus Afficher moins
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis