Learn More
Thermo Scientific™ Provette per centrifuga in PPCO a fondo sferico per alte velocità Nalgene™
Prestazioni e facilità di inserimento nel rotore migliorati grazie alle provette da centrifuga ad alta velocità con fondo sferico in PPCO Nalgene™ di Thermo Scientific™, caratterizzate da spessore delle pareti e diametro uniformi.
Marca: Thermo Scientific™ 3110-0380
265.49 EUR valido fino al 2024-04-26
Usa il codice promo "21699" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.70100kg
Allerta:
Tubes must be filled to at least 80% capacity for proper function.
Descrizione
Inserimento nel rotore e prestazioni migliori grazie alle provette da centrifuga ad alta velocità con fondo sferico in PPCO Nalgene™ di Thermo Scientific™, caratterizzate da spessore delle pareti e diametro uniformi. Le provette presentano un'eccellente resistenza chimica.
Features
- Round bottoms that fit high-speed rotors in refrigerated or non-refrigerated centrifuges
- Molding technique for uniform wall thickness and increased strength
- Uniform diameter (no taper) for better rotor fit and force tolerance
- 50 and 100mL sizes available lipped for easier retrieval from rotor cavities
- Economical choice—may also be used as test tubes
- Longer lasting than polycarbonate tubes under conditions of repeated autoclaving
Ordering Information:
Supplied without closure; friction-fit closures available separately (DS3111-series).
Specifica
38 mL | |
100 | |
Non-sterile | |
Round | |
Profilo rotondo | |
25.2 mm | |
Centrifuge Tube |
Copolimero di polipropilene (PPCO) | |
10 | |
Sì | |
88.1 mm | |
No | |
No | |
50,000 x g |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.