Learn More
Thermo Scientific™ Provette per centrifuga in PPCO a fondo sferico per alte velocità Nalgene™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-4526071
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
12 ml
15 mL
16 mL
38 mL
50 ml
100 mL
Lunghezza (sistema metrico):
88.1 mm
98.6 mm
102 mm
102.1 mm
102.4 mm
112.8 mm
163.1 mm
Diametro (sistema metrico):
15.8 mm
17.8 mm
25.2 mm
28.4 mm
28.5 mm
31.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 100
Per ottenere risultati adeguati, le provette devono essere riempite per almeno l'80% della capacità.
Codice prodotto. 10058730
Marca: Thermo Scientific™ 31100120
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per ottenere risultati adeguati, le provette devono essere riempite per almeno l'80% della capacità.
Prestazioni e facilità di inserimento nel rotore migliorati grazie alle provette da centrifuga ad alta velocità con fondo sferico in PPCO Nalgene™ di Thermo Scientific™, caratterizzate da spessore delle pareti e diametro uniformi.
Inserimento nel rotore e prestazioni migliori grazie alle provette da centrifuga ad alta velocità con fondo sferico in PPCO Nalgene™ di Thermo Scientific™, caratterizzate da spessore delle pareti e diametro uniformi. Le provette presentano un'eccellente resistenza chimica.
Features
  • Round bottoms that fit high-speed rotors in refrigerated or non-refrigerated centrifuges
  • Molding technique for uniform wall thickness and increased strength
  • Uniform diameter (no taper) for better rotor fit and force tolerance
  • 50 and 100mL sizes available lipped for easier retrieval from rotor cavities
  • Economical choice—may also be used as test tubes
  • Longer lasting than polycarbonate tubes under conditions of repeated autoclaving
Ordering Information:
Supplied without closure; friction-fit closures available separately (DS3111-series).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 12 ml
Materiale Copolimero di polipropilene (PPCO)
N. per custodia 100
N. per confezione 10
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Sì
Forma Round
Lunghezza (sistema metrico) 102.1 mm
Forma del fondo Profilo rotondo
Writing Area No
Diametro (sistema metrico) 15.8 mm
Graduated No
Product Type Centrifuge Tube
RCF max 50,000 x g
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.