Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PC Certified Clean Validation Bottle
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
20 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 416
pezzi 504
Descrizione
- Perfect for QA lot sample storage of high-valued pharmaceuticals
- Small-volume bottles are molded of the same materials as larger containers, but require a lower volume of expensive reagents to perform validation testing
- Validated to USP 788
- Impact Resistant
- < 5 EU/mL Endotoxin
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 5 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 0.16 oz. |
| Colore | Clear |
| Da utilizzare con (applicazione) | Fluid Storage and Transport |
| Materiale | Polycarbonate |
| N. per custodia | 416 |
| N. per confezione | 52 |
| Quantità | 416/Case |
| Sterilità | Sterile |
| Peso (sistema imperiale) | 9 lb. |
| Vedi altri risultati |