Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PC Certified Clean Validation Bottle
Codice prodotto. p-7179969
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
20 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 416
pezzi 504
Codice prodotto. 16450601
Marca: Thermo Scientific™ 38350005
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Thermo Scientific™ Nalgene™ PC Certified Clean Validation Bottle for storage of high-valued pharmaceutical samples
  • Perfect for QA lot sample storage of high-valued pharmaceuticals
  • Small-volume bottles are molded of the same materials as larger containers, but require a lower volume of expensive reagents to perform validation testing
  • Validated to USP 788
  • Impact Resistant
  • < 5 EU/mL Endotoxin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 5 mL
Capacità (sistema imperiale) 0.16 oz.
Colore Clear
Da utilizzare con (applicazione) Fluid Storage and Transport
Materiale Polycarbonate
N. per custodia 416
N. per confezione 52
Quantità 416/Case
Sterilità Sterile
Peso (sistema imperiale) 9 lb.
Certificazione/Conformità USP 788
Product Type Validation Bottle
Larghezza (sistema imperiale) 12.5 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 12.5 in.
Altezza (sistema imperiale) 11 in.
Dimensione chiusura 20 mm
Autoclavabile Non autoclavabile