Learn More
Thermo Scientific™ Provette per centrifuga a fondo conico Nalgene™ PC
Perform whole cell separations with the help of these PC conical-bottom centrifuge tubes, which feature outstanding mechanical strength and clarity.
52.20€ - 70.10€
Specifica
Materiale | Policarbonato |
---|---|
N. per custodia | 100 |
N. per confezione | 10 |
Sterilità | Non-sterile |
Autoclavabile | Sì |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10098690
|
Thermo Scientific™
3105-0015 |
17 mm | 15 ml | 120.1 mm |
52.20€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10070701
|
Thermo Scientific™
3105-0050 |
28.7 mm | 50 ml | 134.1 mm |
70.10€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Perform whole cell separations with the help of Thermo Scientific™ Nalgene™ PC Conical-Bottom Centrifuge Tubes, which feature outstanding mechanical strength and clarity. These versatile polycarbonate tubes can be used in both refrigerated and nonrefrigerated centrifuges.
Features:- Conical bottoms concentrate pellet in a small area for easy isolation and retrieval
- Excellent clarity for viewing tube contents
- For use up to 6000 × g in refrigerated or non-refrigerated centrifuges. Tubes must be filled to at least 80% capacity for proper function.
- Molded-in graduations last the life of the tube
- Autoclavable/Graduated/Transparent; autoclaving repeatedly will shorten the life of polycarbonate tubes
Ordering Information:
Supplied without closure; friction fit closures available. For 15mL use DS3111-0017; for 50mL use DS3111-0029.
Specifica
Policarbonato | |
10 | |
Sì | |
Profilo conico | |
Incise | |
6000 x g |
100 | |
Non-sterile | |
Conical | |
No | |
Centrifuge Tube |