Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Square PETG Platinum Certified Clean™ Biotainer™ Bottle
Codice prodotto. p-7179965
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
500 mL
1 L
2 L
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 20
pezzi 35
pezzi 70
Codice prodotto. 16490621
Marca: Thermo Scientific™ CEN302542
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Biotainer™ Bottles ideal for prolonged storage of pH sensitive materials
  • Closures with polyethylene foam core liners for leakproof assurance
  • Products are washed with USP Water for Injection
  • Handled in Class 5 clean rooms with Class 4 packaging/inspection hoods to produce extremely low particulate products
  • Certified and tested to contain less than 1/3 of the particulates allowable according to USP 788 to limit potential particulate contamination
  • Sterile, ready-to-use products with a Sterility Assurance Level of 10-6 inside the container/closure
  • Including two heat-sealed sterile barriers to protect product prior to use
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 125 mL
Capacità (sistema imperiale) 4.23 oz.
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) 2 in.
Diametro (sistema imperiale) interno collo 1.1 in.
Diametro (sistema metrico) interno collo 28 mm
Materiale PETG
N. per custodia 100
Sterilità Sterile
Temperature Range (Metric) -40°C to 70°C
Peso (sistema imperiale) 14.35 lb.
Certificazione/Conformità USP Class VI, Non-cytotoxic, USP <661>, Non-pyrogenic, FDA 21CFR 177.1315
Bocca Stretta
Forma Pozzetti quadrati
Altezza (sistema metrico) 105 mm
Product Type Bottle
Larghezza (sistema imperiale) 12 in.
Altezza (sistema imperiale) 4.1 in.
Dimensione chiusura 38 mm
Diametro (sistema metrico) 52 mm
Autoclavabile Non autoclavabile