Learn More
Thermo Scientific™ Flaconi Nalgene™ Biotainer™ in PETG
Codice prodotto. 11319694
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 ml
500 ml
1 l
2 l
5 l
5 l
Product Type:
Pozzetti quadrati
Quadrata con maniglia in polietilene
Quadrato
Square Bottle
Quantità:
70 Bottles
Confezione da 20, contenitore da 20
Confezione da 35, scatola da 35
Confezione da 5, contenitore da 20
Confezione da 5, contenitore da 35
Confezione da 5, contenitore da 70
Confezione da 6, contenitore da 6
Dimensione della confezione:
pezzi 20
pezzi 35
pezzi 5
pezzi 6
pezzi 70
Codice prodotto. 11319694
Marca: Thermo Scientific™ 302542
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Rispetto ai flaconi progettati per il riutilizzo, eliminano i costi di pulizia, sterilizzazione e convalide associate.
I flaconi in PETG Biotainer™ Nalgene™ di Thermo Scientific™ eliminano i costi di pulizia, di sterilizzazione e le convalide associate richieste dai flaconi destinati al riutilizzo e sono ideali per la conservazione a lungo termine di materiali sensibili al pH come i terreni di coltura. Certificati sterili e pronti all'uso, tutti i flaconi Biotainer sono trattati con irradiazione gamma a un livello di sicurezza sterilità (SAL) di 10–6.
  • Durable, crystal clear PETG for sample integrity
  • Closures with polyethylene foam core liners for leakproof† assurance
  • Custom options available for fluid transfer applications
  • Supported by extensive validation documentation
  • Suitable for storage in conditions from -40° to +70°C
Warranty: 90 days
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 125 ml
Capacità (sistema imperiale) 4.23 oz.
Colore Trasparente
Diametro (sistema imperiale) 2 in.
Diametro (sistema imperiale) interno collo 1.1 in.
Diametro (sistema metrico) interno collo 28 mm
Da utilizzare con (applicazione) Media/Buffer Preparation ​, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation ​
Materiale PET
N. per custodia 100/Cs.
N. per confezione 5/Pk.
Quantità Confezione da 5, contenitore da 70
Sterilità
Temperature Range (Metric) -70°C to 70°C
Certificazione/Conformità USP Classe VI, non citotossico, USP <661>, non pirogeno, FDA 21CFR 177.1315
Closure Included
Graduated Yes
Bocca Stretta
Forma Pozzetti quadrati
Altezza (sistema metrico) 105 mm
Product Type Pozzetti quadrati
Altezza (sistema imperiale) 4.13 in.
Dimensione chiusura 38 mm
Diametro (sistema metrico) 52 mm
Autoclavabile Non autoclavabile
Workflow Step Upstream process solution storage. Upstream Validation
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione. Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/bottiglie/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm che, dopo essere stati riempiti con acqua e capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/bottiglie di dimensioni maggiori di 100 mm che dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti non abbiano lasciato fuoriuscire l'acqua. Nota: gli stessi test, con altri liquidi, potrebbero dare risultati diversi. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta quando impiegati a temperatura e pressione ambiente e utilizzati con le relative chiusure Nalgene.