Learn More
Thermo Scientific™ Flaconi Nalgene™ Biotainer™ in PETG
Descrizione
I flaconi in PETG Biotainer™ Nalgene™ di Thermo Scientific™ eliminano i costi di pulizia, di sterilizzazione e le convalide associate richieste dai flaconi destinati al riutilizzo e sono ideali per la conservazione a lungo termine di materiali sensibili al pH come i terreni di coltura. Certificati sterili e pronti all'uso, tutti i flaconi Biotainer sono trattati con irradiazione gamma a un livello di sicurezza sterilità (SAL) di 10–6.
- Durable, crystal clear PETG for sample integrity
- Closures with polyethylene foam core liners for leakproof† assurance
- Custom options available for fluid transfer applications
- Supported by extensive validation documentation
- Suitable for storage in conditions from -40° to +70°C
Warranty: 90 days
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1 l |
| Capacità (sistema imperiale) | 33.8 oz. |
| Colore | Trasparente |
| Diametro (sistema imperiale) | 3.8 in. |
| Diametro (sistema imperiale) interno collo | 1.46 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 37 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Media/Buffer Preparation , Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation |
| Materiale | PET |
| N. per custodia | 35/Cs. |
| N. per confezione | 5/Pk. |
| Vedi altri risultati |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione. Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/bottiglie/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm che, dopo essere stati riempiti con acqua e capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/bottiglie di dimensioni maggiori di 100 mm che dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti non abbiano lasciato fuoriuscire l'acqua. Nota: gli stessi test, con altri liquidi, potrebbero dare risultati diversi. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta quando impiegati a temperatura e pressione ambiente e utilizzati con le relative chiusure Nalgene.