Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Low Particulate Biotainer Bottles
Codice prodotto. 16420601
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
500 mL
1 L
2 L
5 L
Include:
Neck Handle
Side Handle
Quantità:
14 x 5 Bottles
20 Bottles
20 x 5 Bottles
4 x 5 Bottles
6 Bottles
7 x 5 Bottles
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 20
pezzi 35
pezzi 6
pezzi 70
Codice prodotto. 16420601
Marca: Thermo Scientific™ 38341516
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Nalgene PETG Low Particulate Biotainer Bottles are certified clean to USP <788> standards, making them an excellent solution for biological and pharmaceutical manufacturing.
Specifically designed for pharmaceutical and biological manufacturing, Thermo Scientific™ Nalgene™ Certified Clean PETG Biotainer™ Bottles reduce the risk of carry-over contamination.
  • Specifically designed for pharmaceutical and biological manufacturing
  • Certified Clean, validated to USP <788>
  • <0.5 EU/mL Endotoxin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 5 L
Capacità (sistema imperiale) 169.07 fl. oz.
Certificazione/Conformità USP <778>
Colore chiusura White
Rivestimento interno chiusura LDPE
Colore Clear
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 48 mm
Diametro collo esterno (sistema metrico) 48 mm
Da utilizzare con (applicazione) Media/Buffer Preparation ​, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation ​, Validation Testing, Drug Substance, Drug Product, Media/Buffer Preparation ​, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation ​, Validation Testing, Drug Substance, Drug Product
Include Side Handle
Materiale PETG
Diametro (sistema metrico) esterno 166 mm
N. per custodia 6/Cs.
N. per confezione 1 Ea.
Quantità 6 Bottles
Altezza (sistema metrico) 299 mm
Sterilità Sterile
Lunghezza (sistema imperiale) 21.375 in.
Product Type Biotainer
Larghezza (sistema imperiale) 14.75 in.
Particolato basso USP <788> (Low particulate)
Diametro (sistema metrico) 166 mm