Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Serum Vials; with Crimp Finish: Sterile, Shrink-Wrapped Modules
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-4526624
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
3 mL
5 ml
10 mL
20 ml
Dimensione chiusura:
13 mm
20 mm
Finitura a fascetta da 20 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1260
pezzi 1932
pezzi 3451
pezzi 612
Codice prodotto. 10282473
Marca: Thermo Scientific™ 3420300003
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Protect against leakage, breakage and contamination by using PETG serum vials with crimp finish. Lighter in weight than glass, these vials are made for use with stoppers and caps.
Protect against leakage, breakage, and contamination. Thermo Scientific™ Nalgene PETG Crimp Finish Serum Vials are lighter in weight than glass, and are made for use with stoppers and caps.
Features:
  • PETG
  • Noncytotoxic
  • Nonpyrogenic
  • Packaged in trayless shrink-wrap modules
  • USP VI-compliant
  • Sterile to 10-6 SAL
Ordering Information:
Serum vials are packed in trayless shrink-wrapped modules. Stoppers and caps not included.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Serum Vials
Diametro (sistema metrico) interno 7 mm
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 17 mm
Materiale PETG
Sterilità Sterile
Volume (sistema metrico) 3 mL
N. per custodia 3451
N. per confezione 493
Volume (sistema imperiale) 1/10 oz.
Product Line Nalgene
Volume (sistema metrico) totale 3 mL
Tipo di chiusura Stoppers and Caps (Not Included)
Altezza (sistema metrico) 37 mm
Quantità 3451 Cases, 493 Pk.
Certificazione/Conformità ISO 13485:2016
Tipo Serum Vial
Dimensione chiusura 13 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Stopper, Cap