Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Square Media Bottles without Closure: Sterile, Shrink-Wrapped Trays
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Dimensione chiusura:
20-415 mm
24-415 mm
38-430 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 200
pezzi 24
pezzi 280
pezzi 40
pezzi 60
pezzi 96
Descrizione
Pack and ship liquid medias, buffers and sera using Thermo Scientific™ Nalgene PETG Square Media Bottles. Heavy-walled, durable bottles are designed for use in filling lines; closures sold separately.
Features:
- Heavy-walled and durable
- Shatter-resistant
- Excellent gas barrier properties
- Sterile
10-6
SAL - Molded in graduations
- Closure supplied separately
Specifica
Specifica
| Capacità | 1 oz., 30 mL |
| Capacità (sistema metrico) | 30 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 1 oz. |
| Colore | Clear |
| Descrizione | Media bottles without closure |
| Diametro (sistema imperiale) | 1.5 in. |
| Diametro (sistema imperiale) interno collo | 0.55 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 14 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Filling Lines |
| Materiale | PETG |
| Vedi altri risultati |