Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Square Media Bottles without Closure: Sterile, Shrink-Wrapped Trays
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10447043
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Dimensione chiusura:
20-415 mm
24-415 mm
38-430 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 200
pezzi 24
pezzi 280
pezzi 40
pezzi 60
pezzi 96
Codice prodotto. 10447043
Marca: Thermo Scientific™ 3420240060
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Pack and ship liquid medias, buffers and sera using these heavy-walled, durable PETG square media bottles, designed for use in filling lines.
Pack and ship liquid medias, buffers and sera using Thermo Scientific™ Nalgene PETG Square Media Bottles. Heavy-walled, durable bottles are designed for use in filling lines; closures sold separately.
Features:
  • Heavy-walled and durable
  • Shatter-resistant
  • Excellent gas barrier properties
  • Sterile
    10-6
    SAL
  • Molded in graduations
  • Closure supplied separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 2 oz., 60 mL
Capacità (sistema metrico) 60 mL
Capacità (sistema imperiale) 2 oz.
Colore Clear
Descrizione Media bottles without closure
Diametro (sistema imperiale) 1.6 in.
Diametro (sistema imperiale) interno collo 0.71 in.
Diametro (sistema metrico) interno collo 18 mm
Da utilizzare con (applicazione) Filling Lines
Materiale PETG
N. per custodia 200
N. per confezione 40
Sterilità Sterile
Closure Included No
Graduated Yes
Bocca Stretta
Forma Pozzetti quadrati
Fit for Purpose Sterile
Altezza (sistema metrico) 41 mm
Product Type Media Bottle
Altezza (sistema imperiale) 1.6 in.
Dimensione chiusura 24-415 mm
Diametro (sistema metrico) 41 mm