Learn More
Thermo Scientific™ Cilindri graduati in plastica PMP Nalgene™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-4524584
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
4000 ml
Graduazioni:
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
50 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 10598711
Marca: Thermo Scientific™ 36630010
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I cilindri graduati in PMP Nalgene garantiscono i requisiti di accuratezza ASTM classe B, E1272. Tutti i formati sono dotati di beccuccio di dimensioni generose e di graduazioni in rilievo.
Garantite la conformità ai requisiti di precisione ASTM classe B, E1272 e CFR21, Part 177.1520 (a eccezione dei formati 2 l e 4 l) utilizzando i cilindri graduati in PMP Thermo Scientific™ Nalgene™. Tutti i formati sono dotati di ampi beccucci, graduazioni stampate che non si cancellano e una larga base blu per impedire capovolgimenti. Questi cilindri in polimetilpentene possono essere sterilizzati chimicamente e sono adatti per l'uso con alimenti e bevande.
Features:
  • No meniscus to confuse readings—eliminates guesswork
  • Large blue polypropylene octagonal base prevents rolling and tipping
  • Molded-in graduations are silk-screened for easy reading
  • Excellent chemical resistance for a wide variety of solutions
  • Resists temperatures up to 135°C (275°F) for a variety of uses
  • Autoclavable (will affect accuracy)
  • Transparent
Ordering Information:
  • Individually packaged
  • 10, 25, 50, 100, 250, 500 and 1000mL sizes have front-to-back raised graduations
  • 2000 and 4000mL sizes have standard graduations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 10 ml
Materiale PMP (polimetilpentene)
Tolleranza ±0.2 mL
Descrizione articolo Cilindro graduato in polimetilpentene, 10 ml
Certificazione/Conformità ASTM E1272, CFR 21, ISO 6706, Parte 177.1520
N. per confezione 1
N. per custodia 24
Calibrazione Per riempimento/per erogazione
Diametro (sistema imperiale) 1.03 in.
Bilancia 0.8mL to 10mL in 0.2mL increments
Diametro (sistema metrico) 26.2 mm
Graduazioni 0.2 ml
Autoclavabile Autoclavable
Limite di errore ±0.20 ml
Temperatura max 145°C
Forma Round
Diameter (Metric) Inside 13.5 mm
Diameter (English) Inside 0.53 in.
Temperatura max (sistema imperiale) 293°F
Base Type Esagonale
Altezza (sistema imperiale) 4.34 in.
Altezza (sistema metrico) 110.2 mm
Tipo Cilindro graduato
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.