Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate Baffled Culture Flasks
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-4524954
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 4
Gli autoclavaggi ripetuti possono determinare una riduzione della resistenza meccanica.
Codice prodotto. 10768911
Marca: Thermo Scientific™ 41100250
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Gli autoclavaggi ripetuti possono determinare una riduzione della resistenza meccanica.
Queste fiasche in policarbonato accrescono l'efficienza della miscelazione e rappresentano un'alternativa alle fiasche in vetro per la produzione di curve di crescita equivalenti con E. coli e S. cerevisiae.
Le fiasche per coltura con frangiflutti in policarbonato Thermo Scientific™ Nalgene™ accrescono l'efficienza della miscelazione e rappresentano un'alternativa alle fiasche in vetro nella produzione di curve di crescita equivalenti con E. coli e S. cerevisiae.
  • Il policarbonato è infrangibile e trasparente; le graduazioni facili da leggere contribuiscono a individuare facilmente il livello del liquido.
  • I frangiflutti sul fondo consentono migliori miscelazione, aerazione e scambio di gas.
  • Fiasche eccellenti per una varietà di procedure di laboratorio, tra cui fermentazione, crescita e prelievo di colture cellulari e procedure di ingegneria in generale.
  • I versatili formati da 500 e 100 ml accettano chiusure standard in plastica o acciaio inox da 38 mm.
  • Le fiasche sono autoclavabili.
Garanzia: 90 giorni. Per informazioni sui termini di garanzia, contattare l'assistenza tecnica all'indirizzo technicalsupportthermofisher.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 8.45 oz.
Descrizione Fiasche per cultura con frangiflutti, 250 ml
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Materiale Policarbonato
N. per custodia 12
N. per confezione 4
Autoclavabile Autoclavable
Graduated Yes
Forma del fondo Con frangiflutti
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.