Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate Biotainer™ Bottles and Carboys
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
20 mL
125 ml
1 l
2 l
5 l
5 l
10 l
20 l
Forma:
Pozzetti quadrati
Quadrata con maniglia in PE
Rotondo
Dimensione chiusura:
20 mm
38 mm
48 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 20
pezzi 3
pezzi 35
pezzi 50
pezzi 500
pezzi 6
Descrizione
Caratteristiche:
- Durable, translucent PC construction ensures the integrity of your sample
- Closures feature a silicone liner for leakproof† assurance
- Customization options are available for fluid transfer applications
- Extensive validation documentation support
- Suitable for use in storage conditions of -100° to +100°C
- Not for use on hot plates
Warranty: 90 days
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 5 l |
| Capacità (sistema imperiale) | 169.1 oz. |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 48 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Media/Buffer Preparation , Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation |
| Materiale | Policarbonato |
| N. per custodia | 6/Cs. |
| Sterilità | Sì |
| Temperature Range (Metric) | -100°C to 100°C |
| Materiale rivestimento interno | Silicone |
| Vedi altri risultati |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Nota: non utilizzare su piastre calde