Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate Biotainer™ Bottles and Carboys
Codice prodotto. 15941621
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
20 mL
125 ml
1 l
2 l
5 l
5 l
10 l
20 l
Forma:
Pozzetti quadrati
Quadrata con maniglia in PE
Rotondo
Dimensione chiusura:
20 mm
38 mm
48 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 20
pezzi 3
pezzi 35
pezzi 50
pezzi 500
pezzi 6
Codice prodotto. 15941621
Marca: Thermo Scientific™ 340516
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Riduci il rischio di contaminazione da trascinamento ed elimina i costi di pulizia, sterilizzazione e le relative convalide. Usa bottiglie e flaconi Biotainer™ Nalgene™ Thermo Scientific™ sterili, pronti all'uso, progettati in modo specifico per le aziende farmaceutiche e di prodotti biologici. Eccellenti per il congelamento.
Caratteristiche:
  • Durable, translucent PC construction ensures the integrity of your sample
  • Closures feature a silicone liner for leakproof† assurance
  • Customization options are available for fluid transfer applications
  • Extensive validation documentation support
  • Suitable for use in storage conditions of -100° to +100°C
  • Not for use on hot plates
Warranty: 90 days
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 5 l
Capacità (sistema imperiale) 169.1 oz.
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) interno collo 48 mm
Da utilizzare con (applicazione) Media/Buffer Preparation ​, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation ​
Materiale Policarbonato
N. per custodia 6/Cs.
Sterilità
Temperature Range (Metric) -100°C to 100°C
Materiale rivestimento interno Silicone
Certificazione/Conformità USP Classe VI, non citotossico, USP <661>, non pirogeno, FDA 21CFR 177.1315
Closure Included
Graduated Yes
Bocca Stretta
Forma Quadrata con maniglia in PE
Altezza (sistema metrico) 299 mm
Product Type Storage Bottle
Altezza (sistema imperiale) 11.8 in.
Materiale chiusura Polipropilene rivestito in silicone
Dimensione chiusura 48 mm
Diametro (sistema metrico) 166 mm
Autoclavabile Non autoclavabile
Workflow Step Upstream process solution storage. Upstream Validation
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Nota: non utilizzare su piastre calde