Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate Biotainer™ Bottles and Carboys
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-4522075
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
20 mL
125 ml
1 l
2 l
5 l
5 l
10 l
20 l
Forma:
Pozzetti quadrati
Quadrata con maniglia in PE
Rotondo
Dimensione chiusura:
20 mm
38 mm
48 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 20
pezzi 3
pezzi 35
pezzi 50
pezzi 500
pezzi 6
Codice prodotto. 10778658
Marca: Thermo Scientific™ 350005
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Riduci il rischio di contaminazione da trascinamento ed elimina i costi di pulizia, sterilizzazione e le relative convalide. Usa bottiglie e flaconi Biotainer™ Nalgene™ Thermo Scientific™ sterili, pronti all'uso, progettati in modo specifico per le aziende farmaceutiche e di prodotti biologici. Eccellenti per il congelamento.
Caratteristiche:
  • Durable, translucent PC construction ensures the integrity of your sample
  • Closures feature a silicone liner for leakproof† assurance
  • Customization options are available for fluid transfer applications
  • Extensive validation documentation support
  • Suitable for use in storage conditions of -100° to +100°C
  • Not for use on hot plates
Warranty: 90 days
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 5 mL
Capacità (sistema imperiale) 0.2 oz.
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) interno collo 20 mm
Da utilizzare con (applicazione) Validation Testing
Materiale Polycarbonate
N. per custodia 500/Cs.
N. per confezione 100/Pk.
Sterilità Sterile
Temperature Range (Metric) -100°C to 100°C
Materiale rivestimento interno Silicone
Certificazione/Conformità USP Class VI, Non-cytotoxic, USP <661>, Non-pyrogenic
Closure Included
Graduated Yes
Bocca Stretta
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 46 mm
Product Type Storage Bottle
Altezza (sistema imperiale) 1.8 in.
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 20 mm
Diametro (sistema metrico) 22 mm
Autoclavabile Non autoclavabile
Workflow Step Upstream process solution storage. Upstream Validation
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Nota: non utilizzare su piastre calde