Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate General Purpose Test Tube Racks
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10758871
Click to view available options
Matrice:
3 x 8
4 x 10
Da utilizzare con (apparecchiatura):
13-16mm Tubes
16-20mm Tubes
25-30mm Tubes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10758871
Marca: Thermo Scientific™ 59290020
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Organize and store test tubes in these convenient tube racks which feature handles for easy carrying, and molded-in numbers and letters for easy tube identification.
Organize and store test tubes using Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate General Purpose Test Tube Racks. These racks are available with handles for easy carrying. When empty, they can be stacked with any other racks of the same length. Holes are keyed with molded-in numbers and letters for easy identification of tubes.
  • Higher specific gravity than water so it stays submerged in a water bath and won't float
  • Autoclavable (will reduce strength over time)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Test Tube Rack
Descrizione Test Tube Rack PC 20mm
Matrice 4 x 10
Autoclavabile Autoclavable
Colore Clear
Capacità Tubes (16 to 20 mm)
Materiale Polycarbonate
Posizioni 40
Forma Rettangolare
Sovrapponibile
Da utilizzare con (apparecchiatura) 16-20mm Tubes
N. per custodia 4
N. per confezione 1
Lunghezza (sistema metrico) 28.5 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 11 in.
Larghezza (sistema metrico) 11.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 4.5 in.
Diametro (sistema metrico) apertura 20 mm
Diametro (sistema metrico) interno 20 mm