Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate, Validation Bottle
Codice prodotto. 10297372
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
250 mL
2 L
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 30
pezzi 6
Codice prodotto. 10297372
Marca: Thermo Scientific™ DS21272000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For Use With: Perform validation testing; Autoclavable; Closure Material: Polypropylene; Color: White (Translucent)
Perform QA lot sample storage of high-valued pharmaceuticals using Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate Validation Bottles. Small-volume bottles are molded of the same materials as larger carboys, but require a lower volume of expensive reagents to perform validation testing.
Autoclavable, transparent polycarbonate construction allows for convenient material compatibility validation.
Includes:
White polypropylene screw closure and TPE gasket
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 0.5 gal.
Capacità (sistema metrico) 2 L
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 53B
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) interno collo 42 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 123 mm
Da utilizzare con (applicazione) Perform validation testing
Altezza (sistema metrico) con chiusura 296 mm
Materiale Polycarbonate
Mouth Style Larga
N. per custodia 12/Cs.
N. per confezione 12 Pk.
Product Type Validation Bottle