Learn More
Thermo Scientific™ Etichette in poliolefina sensibile alla pressione Nalgene™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10713052
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
13 mm
20 mm
22 mm
25 mm
51 mm
Larghezza (sistema metrico):
22 mm
38 mm
44 mm
67 mm
102 mm
Formato:
Case
Dimensione della confezione:
pezzi 300
pezzi 3250
pezzi 4000
pezzi 500
Codice prodotto. 10713052
Marca: Thermo Scientific™ 63190015
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Etichette impermeabili e resistenti agli agenti chimici utilizzabili con fotocopiatrici, stampanti laser o stampanti a getto d'inchiostro. Non si piegano, non si accartocciano e non si sciolgono.
È possibile utilizzare le etichette a pressione in poliolefina Thermo Scientific™ Nalgene™ con fotocopiatrici, stampanti laser o a getto di inchiostro. Impermeabili e compatibili con la maggior parte delle sostanze chimiche da laboratorio, le etichette in poliolefina Nalgene non si piegano, accartocciano o sciolgono. Sono compatibili con una vasta gamma di inchiostri, tra cui quelli di fotocopiatrici, pennarelli, penne a sfera, a gel e pennarelli tecnici.
Features:
  • Durable polyolefin labels
  • Rated to −29°C
  • Resistant to ultraviolet light, mildew, chemicals and dirt, and won't discolor, crack or tear
  • Excellent for labeling microscopic slides—adhesive backing sticks well to any plastic, glass or metal surface
  • Chemically compatible with most lab reagents, although solvents may dissolve adhesive
  • Autoclavable
  • Formatted for easy setup in word processing programs; instructions included in each pack
Note: For use with all writing devices except pencil. Test specific inks for suitability prior to use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Polyolefin Label, 0.8 x 1.5
Formato Case
Materiale Polyolefin
Product Type Label
Etichette per pagina 65
N. per custodia 3250/Cs.
N. per confezione 650/PK.
Larghezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 38 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.8 in.
Altezza (sistema metrico) 20 mm
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.