Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene Analytical Funnels
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10490143
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
34 mm
55 mm
63 mm
77 mm
104 mm
158 mm
Capacità (sistema metrico):
10 ml
41 mL
64 mL
114 ml
254 ml
976 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 2
pezzi 4
pezzi 6
Codice prodotto. 10490143
Marca: Thermo Scientific™ 42500065
Gli imbuti analitici Thermo Scientific™ Nalgene™ in polipropilene sono caratterizzati da stelo lungo e da scanalature esterne per l'eliminazione del blocco dell'aria; utilizzano carta filtrante standard.
Con gli imbuti da filtro in polipropilene Thermo Scientific™ Nalgene™ si utilizza la carta da filtro standard. Grazie ai lunghi steli e alle scanalature esterne per evitare il blocco dell'aria, questi imbuti costituiscono un'alternativa infrangibile al vetro e sono resistenti alle sostanze chimiche e ai reagenti di laboratorio.
  • Body of funnel is at a 60° angle with internal ribs sloped at 58° for rapid filtration
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 63 mm
Capacità (sistema metrico) 64 mL
Diametro (sistema metrico) gambo 7 mm
Materiale Polipropilene
Autoclavabile Autoclavable
Descrizione Funnel Analytical PP 65mm
Lunghezza (sistema metrico) gambo 58 mm
Quantità 12/Pk.; 36/Cs.
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.