Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene Analytical Funnels
Descrizione
Con gli imbuti da filtro in polipropilene Thermo Scientific™ Nalgene™ si utilizza la carta da filtro standard. Grazie ai lunghi steli e alle scanalature esterne per evitare il blocco dell'aria, questi imbuti costituiscono un'alternativa infrangibile al vetro e sono resistenti alle sostanze chimiche e ai reagenti di laboratorio.
- Body of funnel is at a 60° angle with internal ribs sloped at 58° for rapid filtration
- Autoclavable
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 34 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 10 ml |
| Diametro (sistema metrico) gambo | 6 mm |
| Materiale | Polipropilene |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Descrizione | Imbuti analitici, polipropilene, diametro superiore: 34 mm; lunghezza stelo: 52 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) gambo | 52 mm |
| Quantità | 12/Pk.; 36/Cs. |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.