Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene Autoclaving Baskets
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
10.4 cm
17.8 cm
23.9 cm
Lunghezza (sistema metrico):
15.6 cm
23.3 cm
Larghezza (sistema metrico):
10.4 cm
17.8 cm
23.9 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Hold labware during autoclaving and washing with Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene Autoclaving Baskets, which also allow for complete venting and draining. These baskets won't corrode and are chemically compatible with most acids, bases and alcohols. The smooth surface will not scratch plastic or glass contents.
- Nestable for storage
- Autoclavable
Specifica
Specifica
| Product Type | Polypropylene Autoclaving Basket |
| Descrizione | Non corrosivo |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | White |
| Materiale | Polipropilene |
| Forma | Square |
| N. per custodia | 6 |
| N. per confezione | 1 |
| Dimensioni (L x P x A) | 6.125 x 4.87 x 4.125 pollici (15.6 x 10.4 x 10.4 cm) |
| Lunghezza (sistema metrico) | 15.6 cm |
| Vedi altri risultati |