Learn More
Thermo Scientific™ Essiccatore in polipropilene Nalgene™ con rubinetto d’arresto
Codice prodotto. 10166640
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
24 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10166640 24 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10166640 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 53100250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    185.00€
    165.75€ / pezzi 1
    Risparmia 19.25€
    10% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Il coperchio in policarbonato trasparente di questo essiccatore in polipropilene consente di visualizzare chiaramente il contenuto. È più leggero del vetro ed è compatibile con tutti gli essiccanti solidi.
Il coperchio in policarbonato trasparente dell'essiccatore in polipropilene con rubinetto Thermo Scientific™ Nalgene™ consente di visualizzare chiaramente il contenuto. Più leggero del vetro, il robusto corpo in polipropilene è compatibile con tutti gli essiccanti solidi e protegge dalla rottura. L'essiccatore si può utilizzare esclusivamente a temperatura ambiente, con o senza vuoto.
Caratteristiche:
  • È possibile applicare il vuoto completo seguendo le istruzioni per ottenere prestazioni adeguate
  • Il rubinetto d'arresto in polipropilene con tappo in PTFE può essere utilizzato con tubi ID 0.25 in. (mm6.4) (tubi venduti separatamente)
  • Il collegamento al vuoto si trova sul corpo dell'essiccatore il che rende il coperchio più facile da maneggiare
  • Il design diritto del foro elimina le perdite di vuoto del rubinetto d'arresto
  • Non sono necessarie guarnizioni; il grasso rende il coperchio in policarbonato a tenuta stagna anche senza applicare il vuoto
  • Il bordo incassato mantiene lontano il grasso dal banco quando il coperchio viene appoggiato
  • L'essiccatore accetta qualsiasi piastra di essiccazione standard da 230mm come quelle di n. cat. 5312-0230 (vendute separatamente)
Nota:
L'essiccatore non è autoclavabile
Comprende:
cappuccio, rubinetto d'arresto
Richiede:
piastra da 230 mm come Nalgene 5312-0230 (la piastra metallica illustrata non è inclusa e non è disponibile)
Informazioni per l'ordine:
Cappuccio di ricambio disponibile (n. cat. 715311-0250)
Periodo di garanzia limitato:
Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni.
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna:
Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Essiccatore con valvola di chiusura; richiede piastra da 230 mm
Product Type Top Loading Vacuum Desiccator
Tolleranza max sulla piastra 5.6 in.
Quantità 1/Pk. 4/Cs.
Altezza (sistema metrico) 24 cm
Altezza (sistema imperiale) 9.6 in.
Diametro (sistema imperiale) interno 9.7 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 13 in.
Diametro (sistema metrico) interno 24.6 cm
Diametro (sistema metrico) esterno 33 cm
Peso (sistema imperiale) 1 lb.
Peso (sistema metrico) 454 g