Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, End Caps, mini
Codice prodotto. 10798501
Click to view available options
Quantità:
Each
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10798501
Marca: Thermo Scientific™ 26650075
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For Use With: Nalgene Sanitary Carboys
Securely close off 3/4 in. or 3 in. sanitary ports on carboys with Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene End Caps. These are reliable, repeatable seals when used in combination with a silicone gasket and true union clamp. A groove on underside of end cap accepts standard sanitary gaskets for sealing the systems.
  • Seals sanitary ports on Nalgene Sanitary Carboys (No. 2630 and 2640)
  • USP Class VI
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensione chiusura 19 mm
Descrizione 0.75 in. Mini (19mm)
Diametro sistema metrico) interno tubo 16 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Nalgene Sanitary Carboys
Materiale Polypropylene
Product Type Cap
Quantità Each