Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, End Caps, tri
Codice prodotto. 10738681
Click to view available options
Quantità:
Each
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10738681
Marca: Thermo Scientific™ 26650300
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For Use With: Nalgene Sanitary Carboys
Securely close off 3/4 in. or 3 in. sanitary ports on carboys with Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene End Caps. These are reliable, repeatable seals when used in combination with a silicone gasket and true union clamp. A groove on underside of end cap accepts standard sanitary gaskets for sealing the systems.
  • Seals sanitary ports on Nalgene Sanitary Carboys (No. 2630 and 2640)
  • USP Class VI
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensione chiusura 76 mm
Descrizione 3 in. Tri (76mm)
Da utilizzare con (apparecchiatura) Nalgene Sanitary Carboys
Materiale Polypropylene
Product Type Cap
Quantità Each