Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene Copolymer Erlenmeyer Flasks
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10444881
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Dimensione chiusura:
N. 10
N. 6
N. 7
N. 8
Stopper No. 3
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 2
pezzi 4
pezzi 6
Codice prodotto. 10444881
Marca: Thermo Scientific™ 41020250
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Combine these flasks with most lab reagents and solutions due to their excellent chemical compatibility and shatter-proof construction.
Choose Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene Copolymer Erlenmeyer Flasks for use with a wide range of lab reagents and solutions due to their excellent chemical compatibility. Rugged, shatterproof construction and light weight compared with glass make these flasks a valuble element of lab safety programs.
  • Translucent wall makes liquid level easily visible
  • 2000mL size has molded-in graduations
  • Mouth sized to accept standard sized stoppers (stopper sold separately)
  • Repeatedly autoclavable for long life and rigorous use
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 8 oz.
Descrizione Flask Erlenmeyer PP 250mL
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Materiale Copolimero di polipropilene (PPCO)
N. per custodia 12
N. per confezione 6
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Reusable
Graduated No
Mouth Style Stretta
Sterilità Non-sterile
Forma del fondo Liscio
Dimensione chiusura N. 6