Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene General Purpose Test Tube Racks
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10179970
Click to view available options
Matrice:
3 x 8
4 x 10
Da utilizzare con (apparecchiatura):
13-16mm Tubes
16-20mm Tubes
Provette da 21-25 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10179970
Marca: Thermo Scientific™ 59300020
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Stack empty Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene General Purpose Test Tube Racks with any other racks of the same length.
Stack empty Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene General Purpose Test Tube Racks with any other racks of the same length. These racks are available with handles for easy carrying. Holes are keyed with molded-in numbers and letters for easy identification of tubes.
  • Superior chemical resistance make these compatible for many chemicals in the lab
  • Higher specific gravity than water so stays submerged in a water bath—won't float
Note:
These racks are NOT autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Rack di fialette per test
Descrizione Test Tube Rack PP 20mm
Matrice 4 x 10
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore White
Capacità Tubes (16 to 20 mm)
Materiale Polipropilene
Posizioni 40
Forma Rettangolare
Ripiani 3 Tiers
Sovrapponibile No
Da utilizzare con (apparecchiatura) 16-20mm Tubes
N. per custodia 4
N. per confezione 1
Lunghezza (sistema metrico) 28.5 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 11 in.
Larghezza (sistema metrico) 11.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 4.5 in.
Diametro (sistema metrico) apertura 20 mm
Diametro (sistema metrico) interno 20 mm