Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene Griffin Low-Form Plastic Beakers
Descrizione
I becher di Griffin bassi in polipropilene Thermo Scientific™ Nalgene™ offrono precisione ed efficienza di travaso grazie al caratteristico design con un solo beccuccio e graduazioni serigrafate di facile lettura.
- Ribs for easy stacking
- Silk-screened with graduations, size code, resin code, catalog number, max. temperature and “No Flame” symbol for easy identification and safe use
- Autoclavable/Graduated
- Meets ISO/DIN 7056 International Standards for Laboratory Plasticware Accuracy
Specifica
Specifica
| Colore | Natural translucent |
| Descrizione | Beaker Griffin Low-Form PP 150 mL |
| Capacità (sistema metrico) | 150 ml |
| Materiale | PTFE (polipropilene) |
| Intervallo di graduazione | 20 to 150 mL |
| Incrementi | 10 mL |
| Quantità | 12/Pk.; 48/Cs. |
| Tipo | Becher |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Monouso | Reusable |
| Vedi altri risultati |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Nota: non utilizzare su piastre riscaldanti