Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene Pneumatic Trough
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11329564
Click to view available options
:
Trough Pneumatic Pp
Codice prodotto. 11329564
Marca: Thermo Scientific™ 68200010
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Special loop prevents liquid backflow.
Lightweight and rustproof, this trough has no sharp corners or separate parts to lose.
  • Tapered sides for nesting
  • Bridge supports four wide-mouth 8.5 oz. (250mL) bottles
  • Gas tubing passes through a loop to prevent liquid from flowing into gas line
  • Liquid inlet and outlet connections accept 0.25 I.D. x 0.38 in. O.D. (6.4 x 9.5mm) tubing
  • Dimensions: 12.25L x 6.75W x 3 in.H (31 x 17 x 7.6cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensioni (L x P x A) 12.25 x 6.75 x 3 in. (31 x 17 x 7.6 cm)
Altezza (sistema metrico) 7.6 mm
Lunghezza (sistema metrico) 31 cm
Materiale Polypropylene
Tipo Pneumatic Trough
Larghezza (sistema metrico) 17 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 12.25 in.
Altezza (sistema imperiale) 3 in.
Forma Forma rettangolare
Larghezza (sistema imperiale) 6.75 in.