Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, Replacement Coupling Inserts, elbow coupling, 3/8 inch
Codice prodotto. 10304972
Click to view available options
Quantità:
Case of 6
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Codice prodotto. 10304972
Marca: Thermo Scientific™ 21590012
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For Use With: Nalgene Quick Filling/Venting Closures
Promote faster installation using Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene Replacement Coupling Inserts for Quick/Filling Venting Closures, which support one-handed connection and disconnection when applied to mating coupling bodies. Male, barbed quick-disconnect replacement coupling inserts for use with Nalgene Quick Filling/Venting Closures.
  • For use with Nalgene Quick Filling/Venting Closures
  • Promotes fewer leakpoints and short assemblies
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 90° Elbow coupling insert
Diametro (sistema imperiale) interno tubo 3/8 in.
Diametro sistema metrico) interno tubo 9.53 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Nalgene Quick Filling/Venting Closures
Materiale Polypropylene
N. per custodia 6/Cs.
N. per confezione 6 Pk.
Product Type Insert
Quantità Case of 6