Learn More
Thermo Scientific™ Asta per agitazione in polipropilene Nalgene™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11714743
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
24.8 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 72
Codice prodotto. 11714743
Marca: Thermo Scientific™ 61690010
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Combine functions of a stirring rod and rubber policeman with these polypropylene stirring rods, featuring a flat paddle at one end and a triangular paddle at the other end.
Combine the functions of a stirring rod and rubber policeman with Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene Stirring Rods, featuring a flat paddle at one end and a triangular paddle at the other end. These autoclavable stirring rods are chemically compatible with a wide range of lab reagents.
  • Flat paddle, 5/8 x 5/8″ (1.6 x 1.6cm) at one end; triangular paddle at the other end
  • Overall length is 9.75″ (24.8cm), makes it a convenient and conventional length for a wide variety of lab uses
  • Usable over a temperature range of 0°C to +135°C making it suitable for use in heated applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Colore White
Descrizione Asta per agitazione in polipropilene
Lunghezza (sistema imperiale) 9¾ in.
Lunghezza (sistema metrico) 24.8 cm
Materiale Polypropylene
Tipo Stirring Rod