Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene Vacuum Flask
Descrizione
La fiasca per vuoto in polipropilene Thermo Scientific™ Nalgene™ consente di sostituire le tradizionali fiasche in vetro. Stampata in un pezzo unico per applicazioni con vuoto, è dotata di tubo angolato per evitare ribaltamenti. Fiasca infrangibile e autoclavabile, in grado di resistere a un vuoto di 30 inHg
- Tubulation at 45° angle prevents tipping when hose is attached
- Barbed adapter accepts 1/4 to 3/8″ I.D. tubing (tubing sold separately)
- Oval marking area for ease of labeling
- Neck sized to fit standard stopper sizes (stopper not included)
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 16 oz. |
| Descrizione | Beuta da vuoto, polipropilene, 500 ml |
| Capacità (sistema metrico) | 500 ml |
| Materiale | Polipropilene (PP) |
| N. per custodia | 1 |
| N. per confezione | 1 |
| Autoclavabile | Sì |
| Dimensione chiusura | Tappo n. 7 |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.