Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rectangular Polycarbonate Clearboy™ Carboy with Closure
Codice prodotto. p-9078038
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
9 l
20 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10623521
Marca: Thermo Scientific™ DS22130020
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For Use With: Store media, solutions and sterile water, and is ideal for cold room use.; Autoclavable; Closure Material: Polypropylene; Color: Black (Translucent)
Store media, solutions and sterile water in Thermo ScientificTM NalgeneTM Rectangular Polycarbonate Clearboys with Closure. Featuring a space-saving design, a wide mouth opening for filling and cleaning and a sturdy stainless-steel handle. The clearboy offers extreme impact resistance, and is ideal for cold room use.
Features:
  • Molded in graduations in 1 gallon and 5L increments
  • Autoclavable/Transparent/Graduated/Leakproof†
Includes:
Polypropylene screw closure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile
Capacità (sistema imperiale) 2.4 gal.
Capacità (sistema metrico) 9 l
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 100-415 mm
Colore Black (Translucent)
Descrizione Recipiente Clearboy rettangolare
Da utilizzare con (applicazione) Store media, solutions and sterile water, and is ideal for cold room use.
Altezza (sistema imperiale) 14 in.
Altezza (sistema metrico) 360 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 220 mm
Materiale Policarbonato
Product Type Rectangular Carboy
Larghezza (sistema imperiale) 6 in.
Larghezza (sistema metrico) 153 mm