Learn More
Thermo Scientific™ Sistema di smaltimento temporaneo in sicurezza degli scarti Nalgene™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-4526648
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4 l
10 l
Dimensione chiusura:
38-430
83 B
Diametro (sistema metrico) apertura:
14 cm
25 cm
Materiale:
Polietilene ad alta densità (HDPE)
Polietilene ad alta densità fluorurato (FLPE)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10098021
Marca: Thermo Scientific™ 63790004
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Il sistema di smaltimento in sicurezza Thermo Scientific™ Nalgene™ resistente agli urti e ai prodotti chimici consente di ridurre al minimo le perdite e le emissioni volatili accidentali.
Il sistema di smaltimento in sicurezza Thermo Scientific™ Nalgene™ resistente agli urti e ai prodotti chimici consente di ridurre al minimo le perdite e le emissioni volatili accidentali. Il sistema è stato progettato per lo stoccaggio temporaneo di solventi, rifiuti chimici e biologici. L'imbuto dei rifiuti di sicurezza è dotato di un fermo a scatto Easy Snap per ridurre al minimo le perdite e le emissioni volatili accidentali. L'imbuto si svita facilmente dall'adattatore per operazioni di pulizia e accesso più rapide. Il gruppo chiusura/adattatore comprende uno sfiato che rilascia la pressione durante il riempimento e riduce le emissioni durante l'uso. Comprende un contenitore di raccolta Nalgene.
Caratteristiche
  • L'imbuto dall'ampio diametro presenta un coperchio con fermo di sicurezza Easy Snap per ridurre al minimo le fuoriuscite accidentali e le emissioni volatili
  • L'imbuto si svita facilmente dall'adattatore/chiusura in polipropilene per operazioni di pulizia e accesso più rapide.
  • L'adattatore/chiusura include uno sfiato con tappo in polipropilene/PTFE che consente di ridurre la pressione durante il versamento e impedisce le emissioni durante l'uso
  • L'adattatore può anche essere collegato al filtro siringa esterno
  • Il fondo dell'imbuto presenta una schermatura in polipropilene rimovibile per intrappolare le particelle di grandi dimensioni, come le ancorette di agitazione
  • Non è resistente a lunghe esposizioni ai raggi UV
  • Include un flacone Nalgene in HDPE da 4 l o una tanica Nalgene in FLPE da 10 l
  • Il sistema da 4 l include un imbuto di sicurezza per gli scarti da 5-1/2" (14 cm), un flacone Nalgene in HDPE da 4 l e una chiusura. Consigliato per gli scarti a base di acidi, basi e alcool.
  • Il sistema da 10 l include un imbuto di sicurezza per gli scarti da 10" (25 cm), una tanica fluorurato in HDPE da 10 l e una chiusura. Consigliato per gli scarti di solvente.
Informazioni per l'ordine:
I contenitori secondari (venduti a parte) devono essere utilizzati con i sistemi di scarico di sicurezza durante il trasporto, il trasferimento o lo stoccaggio.
Comprende:
Contenitore in HDPE da 1.125 galloni (4 l) o in HDPE fluorurato da 2.625 galloni (10 l), imbuto rimovibile con coperchio, adattatore imbuto/tappo, filtro e setaccio.
Nota:
Questi sistemi non corrispondono alla definizione di contenitori di sicurezza riportata nelle linee guida OSHA e sono stati progettati esclusivamente per lo smaltimento temporaneo. Gli scarti devono essere smaltiti entro 90 giorni dall'accumulo iniziale.
Garanzia: 90 giorni. Per informazioni sui termini di garanzia, contattare l'assistenza tecnica all'indirizzo technicalsupport@thermofisher.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensione chiusura 38-430
Capacità (sistema metrico) 4 l
Descrizione Sistemi di smaltimento temporaneo in sicurezza degli scarti, capacità: 4 l
Diametro (sistema imperiale) esterno 5.5 in.
Capacità (sistema imperiale) 1.125 galloni
Lunghezza (sistema metrico) 18 cm
Diametro (sistema metrico) apertura 14 cm
Include Contenitore in HDPE da 1.125 galloni (4 l) o in HDPE fluorurato da 2.625 galloni (10 l), imbuto rimovibile con coperchio, adattatore imbuto/chiusura, filtro e inserto di schermatura.
Da utilizzare con (applicazione) Per il contenimento temporaneo degli scarti
Lunghezza (sistema imperiale) 7.125 in.
Materiale Polietilene ad alta densità (HDPE)
Product Type Safety Waste System
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.