Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Sealing Caps for Oak Ridge Centrifuge Tubes; PP screw closure, silicone gasket
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Replacement O-ring (for Mfr. No. DS3132-0058)
Replacement O-ring (for Mfr. No. DS3132-0063)
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Polypropylene closures with silicone gasket
Before autoclaving, set closure on top of the container without engaging the threads.
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Materiale | Silicone |
| Materiale della punta | Silicone |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Replacement O-ring (for Mfr. No. DS3132-0063) |