Learn More
Thermo Scientific™ Tappi ermetici Nalgene™ per provette da centrifuga Oak Ridge
Descrizione
I flaconi da centrifuga a tenuta† ermetica Thermo Scientific™ Nalgene™ si possono impiegare alla velocità di rotazione massima raccomandata se in combinazione con i tappi ermetici Nalgene per le provette da centrifuga Oak Ridge. L'impiego di questi tappi è consigliabile anche per la rotazione di materiali pericolosi.
Compatibility:
- DS3132-0058: for use with Nalgene Centrifuge Bottles 3140-0250 and 3140-0250
- DS3132-0063: ror use with Nalgene Centrifuge Bottles 3140-0500, 3141-0500, 3120-1000, 3120-1010, 3122-1000 and 3122-1010
- DS3132-0020: for use with Nalgene Oakridge tubes, 28ml and 30ml volumes
- DS3132-0024: for use with Nalgene Oakridge tubes, 35ml and 50ml volumes
Note:
Before autoclaving, set closure on top of the container without engaging the threads.
Specifica
Specifica
| Dimensione chiusura | 20 mm |
| Product Type | Centrifuge Tube Cap |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Descrizione | Sealing Caps for Oak Ridge Centrifuge Tubes |
| Materiale | Polypropylene, Rubber |
| N. per confezione | 2 |
| N. per custodia | 2 |
| Linea di prodotti | Nalgene |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 28 and 30 mL Tubes |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. † La dicitura a tenuta si applica ai prodotti Thermo Scientific Nalgene che soddisfino i seguenti criteri: a) sistemi di chiusura di flaconi/fiasche/imbuti di dimensioni inferiori a 100 mm che, capovolti dopo il riempimento con acqua, resistono a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza fuoriuscite; b) sistemi di chiusura di flaconi/fiasche/imbuti maggiori di 100 mm che, capovolti dopo il riempimento con acqua, resistono per 15 minuti senza fuoriuscite. Nota: gli stessi test, con altri liquidi, potrebbero dare risultati diversi. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta quando impiegati a temperatura e pressione ambiente e utilizzati con le relative chiusure Nalgene.