Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Silicone Sanitary Gaskets (38 mm ferrule)
Codice prodotto. 11349724
Click to view available options
Quantità:
Case of 6
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Codice prodotto. 11349724
Marca: Thermo Scientific™ 26720150
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For Use With: Nalgene Carboys
Protect against leakage, breakage and contamination by using Thermo Scientific™ Nalgene™ Silicone Sanitary Gaskets for Nalgene™ Carboys. Constructed of platinum-cured silicone, the gaskets ensure the highest degree of purity for biopharmaceutical applications.
  • Autoclavable
  • Use with Nalgene™ Carboys (Cat. Nos. 2261, 2630, and 2640)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Meets USP Class VI requirements
Dimensione chiusura Ferrule size 1.5 in. (38 mm)
Descrizione Silicone Sanitary Gaskets
Da utilizzare con (apparecchiatura) Nalgene Sanitary Carboys
Materiale Silicone
N. per custodia 6/Cs.
N. per confezione 1 Ea.
Product Type Gasket
Quantità Case of 6