Learn More
Thermo Scientific™ Beute Nalgene™ in PETG monouso a fondo piatto: sterili
Codice prodotto. 10156192
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
2800 mL
Dimensione chiusura:
70 mm
38-430 mm
38-430 mm
45-430 mm
Tipo di chiusura:
Sfiato
Solid, non-vented
Vented
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 4
pezzi 6
† Convalide vengono fornite ai clienti come documentazione di supporto durante il processo di convalida del prodotto. Queste informazioni confidenziali possono essere richieste a: rocregsupport@thermofisher.com. Dopo l'invio della richiesta, verrà inviata una clausola di riservatezza da compilare.
Codice prodotto. 10156192
Marca: Thermo Scientific™ 41152800
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
† Convalide vengono fornite ai clienti come documentazione di supporto durante il processo di convalida del prodotto. Queste informazioni confidenziali possono essere richieste a: rocregsupport@thermofisher.com. Dopo l'invio della richiesta, verrà inviata una clausola di riservatezza da compilare.
Fiasche monouso che consentono di risparmiare tempo nella preparazione e di prevenire contaminazioni; ideali per sospensione di colture cellulari, preparazione di terreni, miscelazione e conservazione.
Le fiasche di Erlenmeyer in PETG monouso a fondo piatto Thermo Scientific™ Nalgene™ consentono di risparmiare tempo nella preparazione e di prevenire le contaminazioni; sono ideali per la sospensione di colture cellulari, la preparazione, la miscelazione e la conservazione di terreni. Il PETG trasparente è robusto e resistente agli urti e migliora la sicurezza personale. Tutte le misure sono disponibili con o senza sfiato.
Features
  • Sterile and single use for reduced contamination risk
  • BPA-free
  • Collapses when autoclaved, reducing biohazardous waste
  • Graduated for quick volume assessment
  • Regulatory documentation available on request
Warranty: 90 days
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 95 oz.
Capacità (sistema metrico) 2800 mL
Materiale PETG
N. per custodia 4
N. per confezione 1
Forma Erlenmeyer
Rivestimento superficiale Nessuno
Autoclavabile Not Autoclavable
Monouso Single-use
Graduated Yes
Mouth Style Wide
Sterilità Sterile
Forma del fondo Liscio
Tipo di chiusura Vented
Dimensione chiusura 70 mm
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.