Learn More
Thermo Scientific™ Beute Nalgene™ in PETG monouso a fondo piatto: sterili
Descrizione
Le fiasche di Erlenmeyer in PETG monouso a fondo piatto Thermo Scientific™ Nalgene™ consentono di risparmiare tempo nella preparazione e di prevenire le contaminazioni; sono ideali per la sospensione di colture cellulari, la preparazione, la miscelazione e la conservazione di terreni. Il PETG trasparente è robusto e resistente agli urti e migliora la sicurezza personale. Tutte le misure sono disponibili con o senza sfiato.
Features
- Sterile and single use for reduced contamination risk
- BPA-free
- Collapses when autoclaved, reducing biohazardous waste
- Graduated for quick volume assessment
- Regulatory documentation available on request
Warranty: 90 days
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 16 oz. |
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Materiale | PETG |
| N. per custodia | 12 |
| N. per confezione | 1 |
| Forma | Erlenmeyer |
| Rivestimento superficiale | Nessuno |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Monouso | Single-use |
| Graduated | Yes |
| Vedi altri risultati |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.