Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Spherical-Bottom Polycarbonate Centrifuge Bottle Adapter
Click to view available options
Product Type:
Centrifuge Adapter
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Descrizione
Use the Thermo Scientific™ Nalgene™ Spherical-Bottom Polycarbonate Centrifuge Bottle Adapter, specifically designed to mate with the Nalgene Spherical-Bottom Polycarbonate Centrifuge Bottle (3123-0250) for use in standard centrifuge rotors. It is molded of rigid and robust white polycarbonate for assured durability.
For use with Nalgene 3123-0250 Round bottom polycarbonate centrifuge bottles.
Adapts the Nalgene round bottom bottle to fit in standard centrifuge rotors.
Specifica
Specifica
| Colore | White |
| Materiale | Polycarbonate |
| N. per custodia | 4 |
| N. per confezione | 4 |
| Forma | Rotondo |
| Altezza (sistema metrico) | 137.5 mm |
| Product Type | Centrifuge Adapter |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Standard Centrifuge Rotors, Spherical Bottom Centrifuge Bottle |
| Altezza (sistema imperiale) | 5.41 in. |
| Materiale chiusura | Polycarbonate |