Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Square Natural PPCO Graduated Bottles with Closure: Bulk Pack
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 mL
125 mL
500 mL
1 L
Dimensione chiusura:
24 mm
38-430 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 125
pezzi 250
pezzi 50
Descrizione
Easily measure contents with molded-in graduations on the Thermo Scientific™ Nalgene™ Square Natural PPCO Graduated Bottles with Closure. These translucent, polypropylene copolymer bottles provide visible liquid levels and feature a space-saving square design.
- Natural, polypropylene screw closure
- Drip-proof neck finish for convenient dispensing
- Autoclavable
- Resistant to acids, alcohols and bases
- Temperature range of 0° to 135°C
Specifica
Specifica
| Capacità | 4 oz., 125 mL |
| Capacità (sistema metrico) | 125 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 4 oz. |
| Colore | Translucent |
| Descrizione | Graduated Square Bottle |
| Diametro (sistema imperiale) | 2.13 in. |
| Diametro (sistema imperiale) interno collo | 1.10 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 28 mm |
| Materiale | PPCO |
| N. per custodia | 250 |
| Vedi altri risultati |