Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Square Natural PPCO Graduated Bottles with Closure: Bulk Pack
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-4521952
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 mL
125 mL
500 mL
1 L
Dimensione chiusura:
24 mm
38-430 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 125
pezzi 250
pezzi 50
Codice prodotto. 10425703
Marca: Thermo Scientific™ 3120160060
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Easily measure contents with molded-in graduations on these square, natural PPCO bottles with closure.
Easily measure contents with molded-in graduations on the Thermo Scientific™ Nalgene™ Square Natural PPCO Graduated Bottles with Closure. These translucent, polypropylene copolymer bottles provide visible liquid levels and feature a space-saving square design.
  • Natural, polypropylene screw closure
  • Drip-proof neck finish for convenient dispensing
  • Autoclavable
  • Resistant to acids, alcohols and bases
  • Temperature range of 0° to 135°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 2 oz., 60 mL
Capacità (sistema metrico) 60 mL
Capacità (sistema imperiale) 2 oz.
Colore Translucent
Descrizione Graduated Square Bottle
Diametro (sistema imperiale) 1.6 in.
Diametro (sistema imperiale) interno collo 0.71 in.
Diametro (sistema metrico) interno collo 18 mm
Materiale PPCO
N. per custodia 1000
N. per confezione 1000
Sterilità Non sterile
Colore chiusura Natural, translucent
Graduazioni Molded-in graduations
Certificazione/Conformità Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI.
Closure Included
Graduated Yes
Bocca Stretta
Forma Pozzetti quadrati
Altezza (sistema metrico) 83 mm
Product Type Graduated Square Bottle
Larghezza (sistema imperiale) 1.61 in.
Altezza (sistema imperiale) 3.27 in.
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 24 mm
Diametro (sistema metrico) 41 mm square
Tipo di chiusura Screw Cap
Erogazione attraverso la chiusura No